Fontos dokumentumok
T1192
Anti-Thymine Dimer antibody, Mouse monoclonal
clone H3, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Mouse Anti-Thymine Dimer, Thymine Dimer Detection, Thymine Dimer Mouse Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
H3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
chicken, wide range
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
capture ELISA: suitable
dot blot: 0.5-1 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Patents WO87/01134, EP 0233 177 B1
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2