Merck
BGCM00010
Millipore
PTFE Membrane Filter, 0.4 μm Pore Size
Millipore, 12 ft x 10 in., hydrophilic
Szinonimák:
Biopore Membrane Filter roll, Hydrophilic PTFE
Méret kiválasztása
1 EA
515 000,00 Ft
515 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. május 05.részletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
515 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
515 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. május 05.részletek
Anyagok
PTFE membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipore
szűrő H × Sz
12 ft × 10 in. , (10 sq. ft.)
vastagság
40 μm , typical
Mátrix
Biopore
pórusméret
0.4 μm pore size
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Filter Code: BGCM.
Biopore CM membrane is a hydrophilic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane that becomes transparent when wet with aqueous media. It is used primarily to analyze cell growth, since the cells can be viewed by light microscopy as they grow. The membrane roll is shipped with a thick, paper-like interleaf to protect the membrane during transportation. While both the membrane and interleaf are white, the interleaf can easily be torn by hand.
Jogi információk
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13