AP187B
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, biotin-SP conjugate, Species Adsorbed
1.1 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rabbit
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
1.1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
1:50,000-1:1,000,000 for ELISA using enzyme-conjugated streptavidin
1:10,000-1:100,000 for western blotting with chemiluminescent substrates.
1:500-1:5,000 for enzyme immunoohistochemistry on tissue sections.
1:200-1:1,000 for flow cytometry and fluorescence immunohisto /cytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 1.5 mL sterile distilled water.
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3