06-284-AF647
Anti-Nitrotyrosine Antibody Alexa Fluor™ 647 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 647
Szinonimák:
Nitrotyrosine AlexaFluor™ 647 Conjugate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 647
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NOS1(4842)
Általános leírás
In several pathological conditions, oxidative stress is increased resulting in the formation of super oxide and nitric oxide that react to form peroxynitrite (ONOO-), which is a highly reactive molecule. It causes oxidation of proteins and lipids and DNA damage, which results in loss of protein and lipid function and can increase the probability of gene mutations. Higher incidence of protein nitration has been reported in diabetes, atherosclerotic plaques, and rheumatoid arthritis, among others. Nitrotyrosine can be measured by amino-acid analysis of protein hydrolysates and detected cells and tissues by immunocytochemical techniques using antibodies developed against the nitrotyrosine.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Developmental Signaling
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: 1:100 dilution of this antibody detected Nitrotyrosine in A431 cells treated with 5 mM peroxytnitrite.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2