ABS65
Anti-CPT1A Antibody
serum, from rabbit
Szinonimák:
Carnitine O-palmitoyltransferase 1, liver isoform, CPT1-L, Carnitine O-palmitoyltransferase I, liver isoform, CPT I, CPTI-L, Carnitine palmitoyltransferase 1A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Cpt1A(12894)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Developmental Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CPT1A on 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Mouse liver tissue lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1