ABS1022
Anti-Bile salt-activated lipase Antibody
serum, from rabbit
Szinonimák:
Bile salt-activated lipase, BAL, Bile salt-stimulated lipase, BSSL, Bucelipase, Carboxyl ester lipase, Cholesterol esterase, Pancreatic lysophospholipase, Sterol esterase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CEL(1056)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Bile salt-activated lipase in 10 µg of mouse pancreas tissue lysate.
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1