Fontos dokumentumok
840074C
Avanti
Soy PA
Avanti Research™ - A Croda Brand 840074C
Szinonimák:
L-α-phosphatidic acid (Soy) (sodium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (840074C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 840074C
koncentráció
10 mg/mL (840074C-25mg)
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3