Fontos dokumentumok
HaP-T1
93121054, hamster pancreas, Epithelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
hamster pancreas
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
2n = 44
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
HaP-T1, 93121054
biológiai forrás
hamster pancreas
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 44
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Hamster Syrian adenocarcinoma
Sejtvonal leírása
Derived from an adenocarcinoma of the pancreas of a Syrian Golden hamster (GN strain).
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) +10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:20 i.e. seeding at 5x1,000-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.