SAB5200112
Anti-Aquaporin-4 Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Anti-AQP4, Anti-Aquaporin 4
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-AQP4 antibody produced in rabbit, 1 mg/mL, affinity isolated antibody
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
antigen predicted mol wt 35 kDa
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Aqp4(25293)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)