ABN302
Anti-Complex I-75kD Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit, mitochondrial, Complex I-75kD, CI-75kD
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NDUFS1(4719)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution from a representative lot detected Complex I-75kD in rat brain, human brain, and human heart tissue lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Complex I-75kD in human kidney and human heart tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Complex I-75kD in mouse brain tissue lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1