Fontos dokumentumok
SAB5700085
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFS2 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
CI-49, NDUFS2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
faj reaktivitás:
human, rat, mouse
technika/technikák:
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:3000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
51
52
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
0.94 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:3000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NDUFS2(4720)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a core subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (complex I). Mammalian mitochondrial complex I is composed of at least 43 different subunits, 7 of which are encoded by the mitochondrial genome, and the rest are the products of nuclear genes. The iron-sulfur protein fraction of complex I is made up of 7 subunits, including this gene product. Complex I catalyzes the NADH oxidation with concomitant ubiquinone reduction and proton ejection out of the mitochondria. Mutations in this gene are associated with mitochondrial complex I deficiency. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 204-463 of human NDUFS2 (NP_004541.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)