PC548
Anti-Porin (Ab-5) (185-197) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-VDAC (Voltage-Dependent Anion Channel)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human, rat
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VDAC1(7416)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting (2 g/ml)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
Rat heart tissue
Egyéb megjegyzések
Yu, W.H., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 13998.
McEnry, M.W., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 23289.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1