SAB5500176
Anti-SOX2 Antibody
rabbit monoclonal, SP76
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-SOX-2 antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in proprietary host, clone SP76, affinity isolated antibody
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in proprietary host
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP76, monoclonal
faj reaktivitás
human (tested)
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
frog, bovine, dog, chicken
technika/technikák
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SOX2(6657)
Általános leírás
Immunogén
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?