ABN182
Anti-CYP27B1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
25-hydroxyvitamin D-1 alpha hydroxylase, mitochondrial, 25-OHD-1 alpha-hydroxylase, 25-hydroxyvitamin D(3) 1-alpha-hydroxylase, VD3 1A hydroxylase, Calcidiol 1-monooxygenase, Cytochrome P450 subfamily XXVIIB polypeptide 1, Cytochrome P450C1 alpha, Cytoch
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CYP27B1(1594)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CYP27B1 in 10 µg of serum free MCF-7 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Serum free MCF-7 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1