ABN174
Anti-MNX1 (HB9) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Motor neuron and pancreas homeobox protein 1, Homeobox protein HB9
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MNX1(3110)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MNX1 in 10 µg of PANC-1 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
PANC-1 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1