Fontos dokumentumok
999986C
Avanti
4ME 16:0 Diether DG
Avanti Research™ - A Croda Brand 999986C
Szinonimák:
1,2-di-O-phytanyl-sn-glycerol
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (999986C-5mg)
pkg of 1 × 2 mL (999986C-50mg)
pkg of 2 × 4 mL (999986C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 999986C
koncentráció
25 mg/mL (999986C-200mg)
25 mg/mL (999986C-50mg)
5 mg/mL (999986C-5mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](CO)(OCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)COCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Általános leírás
Alkalmazás
- the liquid chromatography mass spectrometric (LC–MS) analysis of lipids by multiple reaction monitoring (MRM) transitions
- high performance liquid chromatography (HPLC) to quantify diacylglycerol (DAG/DG)
- tandem mass spectrometric (MS/MS) analysisto quantify DAG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash