MAB3632
Anti-PPAR gamma 1 and 2 Antibody, phospho-specific (Ser112)
ascites fluid, Chemicon®
Szinonimák:
PPARgamma1 and 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer112)
Géninformáció
human ... PPARG(5468)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunocytochemistry: 1:500-1:5,000
ELISA: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1