ABE75
Anti-FOXP3 Antibody
serum, from rabbit
Szinonimák:
Forkhead box protein P3, Scurfin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FOXP3(50943)
mouse ... Foxp3(20371)
rat ... Foxp3(317382)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected FOXP3 on 10 µg of HEK293 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
HEK293 cell lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1