ABE52
Anti-Cyclin D Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
B-cell CLL/lymphoma 1, BCL-1 oncogene, G1/S-specific cyclin D1, PRAD1 oncogene, cyclin D1, cyclin D1 (PRAD1: parathyroid adenomatosis 1)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
primate (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CCND1(595)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Cyclin D in NIH/3T3, A431, C2C12, and HeLa cells.
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Cyclin D on 10 µg of 3T3/A31 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
3T3/A31 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1