Fontos dokumentumok
SAB5500092
Sigma-Aldrich
Anti-Cyclin E1 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP146, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
IHC
klón:
SP146, monoclonal
faj reaktivitás:
human (tested)
citations:
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:100
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in proprietary host
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP146, monoclonal
faj reaktivitás
human (tested)
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:100
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CCNE1(898)
Általános leírás
G1/S-specific cyclin-E1 (Cyclin E) is a regulatory subunit of CDK2 during G1 phase and controls G1/S transition during the mammalian cell cycle. The Cyclin E/CDK2 complex phosphorylates p27Kip1 and truncated variant isoforms of cyclin E can phosphorylate histone H1 to initiate DNA synthesis. Multiple isoforms of cyclin E are identified in tumor tissues.
Immunogén
Near the C-terminus of the human cyclin E1 protein.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)