ABE25
Anti-acetyl-c-Myc (Lys148) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 39, HLHe39, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64, c-MYC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys148)
Géninformáció
bovine ... Myc(511077)
chimpanzee ... Myc(464393)
dog ... Myc(403924)
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
pig ... Myc(448810)
rat ... Myc(24577)
rhesus monkey ... Myc(694626)
sheep ... Myc(443447)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Peptide Inhibition Assay Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in HEK293T cells co-transfected with mouse wildtype c-Myc and P300. (Image courtesy of Dr. Ernest Martinez, Department of Biochemistry, University of California at Riverside.)
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected c-Myc on 10 µg of transfected HEK293 cell lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Transfected HEK293 cell lysates
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1