AB3879
Anti-Acetyl Lysine Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
A previous lot was used at 10 µg/mg crude protein.
ELISA:
0.25-1 μg/mL of a previous lot was used.
Immunohistochemistry:
2.5 μg/mL of a previous lot was used.
Immunofluorescence:
5 μg/mL of a previous lot was used.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Signaling
Epigenetics & Nuclear Function
General Post-translation Modification
Histones
Minőség
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected lysine acylated proteins on 10 μg of Hela Acid Extract/Sodium Butyrate lysates.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variabillity in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
TSA-treated HeLa and NIH/3T3 cells, osteosarcoma tissue.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2