ABE1971-I
Anti-phospho TFEB (Ser142)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Transcription factor EB, Class E basic helix-loop-helix protein 35, bHLHe35
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer142)
Géninformáció
human ... TFEB(7942)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho TFEB (Ser142) in lysate of HEK293 cells transfected with FLAG-tagged wild type TFEB.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1