16-662
Magna ChIP® Protein G Magnetic Beads
Recombinant Protein G covalently bound to magnetic beads for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays). These protein G beads provide users a more rapid, reproducible & efficient reagent for collecting immunocomplexes vs. agarose beads.
Szinonimák:
ChIP magnetic beads, ChIP magnetic G beads, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
kiszerelés
pkg of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Magna ChIP®
részecskeméret
~3 μm
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2