Fontos dokumentumok
AB9448
Sigma-Aldrich
Anti-Metabotropic Glutamate Receptor 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
mGluR1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRM1(2911)
Egyediség
Recognizes Metabotropic Glutamate Receptor 1 [mGluR1].
Immunogen
Synthetic peptide from the C-terminal domain of human Metabotropic Glutamate Receptor 1.
Alkalmazás
Detect Metabotropic Glutamate Receptor 1 using this Anti-Metabotropic Glutamate Receptor 1 Antibody validated for use in IH(P).
Immunohistochemistry on paraffin embedded tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Fizikai forma
Affinity purified immunoglobulin. Liquid in PBS, pH 7.7 with 0.01% sodium azide.
Tárolás és stabilitás
Maintain at -70°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Egyéb megjegyzések
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2