AB5675
Anti-Metabotropic Glutamate Receptor 5 Antibody, pain
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Metabotropic glutamate receptor 5, Metabotropic Glutamate Receptor 5 Antibody, mGluR5, Anti-mGluR5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRM5(2915)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: 0.1-0.2 μg/mL on rat brain and mouse brain sections fixed with 4% paraformaldehyde containing 15% saturated picric acid in 0.1M PB, pH 7.4.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Metabotropic Glutamate Receptor 5 in mouse hindbrain and rat colon tissue.
Minőség
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Metabotropic Glutamate Receptor 5 in 10 µg of microsomal preparation of rat brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2