AB747
Anti-Collagen Type III Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-EDS4A, Anti-EDSVASC, Anti-PMGEDSV
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
fractionated antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
alkalmasság
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL3A1(1281)
Egyediség
Cross Reactivity Percent
Human collagen type I 10%
Human collagen type II 2%
Human collagen type III 100%
Human collagen type IV and V 4%
Human plasma proteins do not interfere with binding to collagen.
Immunogén
Alkalmazás
Indirect immunofluorescence on cryostat sections or cultured cells 1:20-1:40
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Immunoglobulin fraction was prepared by ammonium sulfate precipitation and chromatography on DEAE-cellulose, of antiserum cross-absorbed over immobilized human serum proteins, immunoglobulins, and collagen types I, II, IV and V.
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2