AB5354
Anti-Internexin α Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-NEF5, Anti-NF-66, Anti-NF66, Anti-TXBP-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... INA(9118)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry.
Western blot: using human or rat brain homogenates.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
POSITIVE CONTROL CELLS: PC12, Ntera2.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1