AB9744
Anti-14-3-3 τ (tau) Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rabbit, rat, bovine, sheep, mouse, human, chicken
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... YWHAQ(10971)
Általános leírás
The 14-3-3 tau antibody is one of a panel of antibodies that were generated against 14-3-3 isoforms and have demonstrated their potential for use as an ELISA-based diagnostic tool. These antibodies will allow the research to investigate the role of this protein in key cellular processes and neurological disorders such as Creutzfeldt-Jakob, Alzheimer′s and Parkinson′s Disease.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry: 1:30-1:60 on mouse brain tissue which was treated by hydrated autoclaving at 121°C for 15 minutes prior to immunolabeling. Endogenous peroxidase was blocked with hydrogen peroxide in methanol and non-specific labeling with normal goat serum at 1:20 for 5 minutes.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1