Fontos dokumentumok
Z178101
Sigma-Aldrich
Scienceware® heavy-duty test-tube rack
Holds 18 x 21-25 mm tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
Jellemzők
Holds 18 x 21-25 mm tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F18858-0000
H × Sz × Ma
213 mm × 110 mm × 127 mm
Általános leírás
Natural PP, stackable. Steam autoclavable to 250°F (121°C). Rows lettered and numbered for easy identification. Base plate has rounded wells with drain holes; end plates with hand grips.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)