AB19027
Anti-ADAM 17 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
A disintegrin and metalloproteinase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 17 (tumor necrosis factor, alpha,converting enzyme), CD156b antigen, Snake venom-like protease, TNF-alpha convertase, TNF-alpha converting enzyme
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ADAM17(6868)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
MMPs & TIMPs
1:500 - 1:2,000 dilution from a previous lot was used. HeLa or Jurkat whole cell lysate can be used as a positive control and 80 to 130 kDa bands can be detected which may represent mature protein, precursor, and glycosylated TACE.
Immunocytochemistry:
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: Confolcal fluorescent analysis of A431 using rabbit anti-ADAM 17 polyclonal antibody.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Human Cell lysate - whole cell (MDA-MB231 Cell Line)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2