MABE167
Anti-SNAI1 Antibody, clone 10H4.1
clone 10H4.1, from mouse
Szinonimák:
Zinc finger protein SNAI1, Protein snail homolog 1, Protein sna
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10H4.1, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgMκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SNAI1(6615)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected SNAIL1 in human kidney section and human tonsil section tissues.
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SNAIL1 in 10 µg of rat kidney tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2