AB356480
Anti-Cas9 (Rabbit Polyclonal)
serum, from rabbit
Szinonimák:
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
Staphylococcus aureus, bacteria
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cas9 in HEK293 cells overexpressing fusion protein GFP-Cas9 (Courtesy of Dr. Gerry Shaw).
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Cas9 (Rabbit Polyclonal) in 40 µg of HEK293 cells overexpressing fusion protein GFP-Cas9 from Staphylococcus aureus.
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1