Fontos dokumentumok
SM75501010
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
Lineáris képlet:
Al
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
pórusméret:
125 nm (interpore distance)
75 nm pore diameter
leírás
Pore geometry: trigonal arrangement
kiszerelés
pkg of 10 pieces
méret
10 mm × 10 mm
vastagság
50 μm
pórusméret
125 nm (interpore distance)
75 nm pore diameter
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)