Fontos dokumentumok
PURXR
Sigma-Aldrich
Pur-A-Lyzer Floating Racks for Dialysis
Maxi
Szinonimák:
Dialyzers, High through put dialysis tubing
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.22
kiszerelés
pack of 1 ea
Általános leírás
Floating rack can process up to 20 maxi Pur-A-Lyzer Dialysis Tubes in a single beaker.
Jogi információk
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC