AB2267
Anti-LCN2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
lipocalin 2, migration-stimulating factor inhibitor, siderocalin, Oncogene 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, lipocalin 2 (oncogene 24p3), neutrophil gelatinase-associated lipocalin, Lipocalin-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LCN2(3934)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected LCN2 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human kidney tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1