AB3314P
Anti-Monocarboxylate Transporter 4 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
MCT4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC16A3(9123)
Egyediség
Note: According to new nomenclature, the old MCT3 has now been reclassified as MCT4. Consult Halestrap and Price (1999) Biochem. J. 343:281-299.
SPECIES REACTIVITIES:
Rat. The immunogen sequence is 100% conserved in human and mouse and 78% conserved in chicken. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2