Fontos dokumentumok
SAB4301831
Sigma-Aldrich
Anti-DRD2
affinity isolated antibody
Szinonimák:
D2DR
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IHC
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1: 20-100
citations:
1
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1: 20-100
elérési szám
NP_000786
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DRD2(1813)
Immunogén
Synthetic peptide of human DRD2
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yiqing Tan et al.
Theranostics, 11(11), 5214-5231 (2021-04-17)
Rationale: Breast cancer (BrCa) is the most common cancer worldwide, and the 5-year relative survival rate has declined in patients diagnosed at stage IV. Advanced BrCa is considered as incurable, which still lack effective treatment strategies. Identifying and characterizing new