AB3704
Anti-Orexin-A Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-NRCLP1, Anti-OX, Anti-PPOX
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PPOX(5498)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Circadian Rhythm & Sleep
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1