SAB2500752
Anti-Parvalbumin Antibody
goat polyclonal
Szinonimák:
Anti-D22S749, Anti-HGNC:9704, Anti-PVALB
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Parvalbumin antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, rat
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PVALB(5816)
Immunogen
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2