Merck
SML3252
Sigma-Aldrich
SF3B1 Protein Degrader
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
2-((4-chlorophenyl)amino)-N-(6-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)hexyl)thiazole-4-carboxamide, O4I2-based PROTAC® degrader
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H29ClN6O5S
Molekulatömeg:
609.10
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
under inert gas
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C(C2=C1C=CC=C2NCCCCCCNC(C3=CSC(NC4=CC=C(C=C4)Cl)=N3)=O)=O)C5CCC(NC5=O)=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWYLVQJEOCYCEW-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable degrader of splicing factor 3B1 (SF3B1)
SF3B1 Protein degrader (reported as "PROTAC-O4I2" in Gama-Brambila et al.) is a cell permeable degrader of splicing factor 3B1 (SF3B1) containing an SF3B1 activator O4I2 connected to the ligand of the cereblon ubiquitin ligase thalidomide. PROTAC-O4I2 selectively degrades SF3B1 in cells. It induces apoptosis of tumor cells and extends survival in Drosophila intestinal tumor model.
Jogi információk
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rodrigo A Gama-Brambila et al.
Cell chemical biology, 28(11), 1616-1627 (2021-05-29)
The proteolysis-targeting chimeras (PROTACs) are a new technology to degrade target proteins. However, their clinical application is limited currently by lack of chemical binders to target proteins. For instance, it is still unknown whether splicing factor 3B subunit 1 (SF3B1)