AB3540P
Anti-Monocarboxylate Transporter 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
MCT1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC16A1(6566)
Egyediség
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence is 93% conserved in hamster, 80% in mouse and only 40% in human. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2