Merck
AAWG01300
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white, gridded
Szinonimák:
MF-Millipore Membrane Filter, 0.8 µm pore size, gridded
Méret kiválasztása
100 FILTERS
45 900,00 Ft
45 900,00 Ft
Készletenrészletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 FILTERS
45 900,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
45 900,00 Ft
Készletenrészletek
Anyagok
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Minőségi szint
leírás
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore
Millipore
Paraméterek
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
szűrőátmérő
13 mm
vastagság
150 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
4%
szín
white
törésmutató
n/D 1.51
Mátrix
MF-Millipore
pórusméret
0.8 μm pore size
82 % porosity
kapacitás
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
buborékpont
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Filter Code: AAWG
Alkalmazás
  • Air monitoring
  • Particle monitoring
  • Particle removal
  • Bioassays
  • Microplastics
Jogi információk
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)