Fontos dokumentumok
86407
Sigma-Aldrich
TentaGel S RAM
extent of labeling: ~0.24 mmol/g loading
Szinonimák:
N-Fmoc-4′-[poly(oxyethylene)carbamoylmethoxy]-2,4-dimethoxybenzhydrylamine polymer-bound, Poly(oxyethylene)-RAM polymer-bound
About This Item
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
termékcsalád
TentaGel
Minőségi szint
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
~0.24 mmol/g loading
részecskeméret
~90 μm
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
TentaGel S RAM is a Fmoc protected resin and modified with a Rink amide linker, suitable for solid-phase peptide synthesis.
Alkalmazás
TentaGel S RAM is used in the solid-phase synthesis of aryl ethers by Mitsunobu reaction. Additionally, it can be used in Suzuki-coupling reaction of organoboronic acids with iodo- and bromo-substituted benzoic acid.
Jogi információk
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Solid phase synthesis of aryl ethers via the Mitsunobu reaction
Tetrahedron Letters, 36, 3789-3792 (1995)
Rapid microwave-assisted Suzuki coupling on solid-phase
Tetrahedron Letters, 37, 8219-8222 (1996)