Fontos dokumentumok
8.51001
Sigma-Aldrich
FMOC-RINK LINKER
p-[(R,S)-α-[1-(9H-Fluoren-9-yl)-methoxyformamido]- 2,4-dimethoxybenzyl]- phenoxyacetic acid Novabiochem®
Szinonimák:
FMOC-RINK LINKER, p-{(R,S)-α-[1-(9H-Fluoren-9-yl)-methoxyformamido]-2,4-dimethoxybenzyl}-phenoxyacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H29NO7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
539.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: linker
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
170-185 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(C(c5c(cc(cc5)OC)OC)c4ccc(cc4)OCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C32H29NO7/c1-37-22-15-16-27(29(17-22)38-2)31(20-11-13-21(14-12-20)39-19-30(34)35)33-32(36)40-18-28-25-9-5-3-7-23(25)24-8-4-6-10-26(24)28/h3-17,28,31H,18-19H2,1-2H3,(H,33,36)(H,34,35)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPMGJEMWPQOACJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A TFA-labile trialkoxybenzhydryl-type linker ideally suited for the preparation of peptide amides using Fmoc-strategy [1].
Literature references
[1] M. S. Bernatowicz, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 4645.
Kapcsolódás
Replaces: 01-60-0025
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3