Merck
549428
Sigma-Aldrich
PAM resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Szinonimák:
4-(Hydroxymethyl)phenylacetamidomethyl-polystyrene
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
keresztkötés
1 % cross-linked
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
0.7-1.3 mmol/g loading
részecskeméret
100-200 mesh
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)