Fontos dokumentumok
8.55086
Sigma-Aldrich
HMBA-NovaGel
Novabiochem®
Szinonimák:
4-Hydroxymethylbenzoic acid NovaGel
About This Item
UNSPSC kód:
13111023
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
NovaGel
Novabiochem®
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
alcohol
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This resin is prepared by derivatization of aminomethyl NovaGel with the base-labile 4-hydroxymethylbenzoic acid linker. NovaGel resins combine the high functionality of polystyrene resins with the excellent swelling properties of PEG-PS type supports [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] J. H. Adams, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 3706.
Kapcsolódás
Replaces: 01-64-0285
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1