Merck
15434
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(tBu)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Szinonimák:
Boc-O-tert-butyl-L-tyrosine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3COC6H4CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
337.41
Beilstein:
4327336
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
optikai aktivitás
[α]20/D −15.0±1.0°, c = 1% in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C18H27NO5/c1-17(2,3)23-13-9-7-12(8-10-13)11-14(15(20)21)19-16(22)24-18(4,5)6/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEQLLMOXFVKKCN-AWEZNQCLSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ria Schönauer et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 21(12), 905-912 (2016-01-16)
The human adrenomedullin (ADM) is a 52 amino acid peptide hormone belonging to the calcitonin family of peptides, which plays a major role in the development and regulation of cardiovascular and lymphatic systems. For potential use in clinical applications, we
Genevra Kuziel et al.
Cancers, 12(8) (2020-08-01)
Obesity is correlated with breast tumor desmoplasia, leading to diminished chemotherapy response and disease-free survival. Obesity causes chronic, macrophage-driven inflammation within breast tissue, initiated by chemokine ligand 2 (CCL2) signaling from adipose stromal cells. To understand how CCL2-induced inflammation alters