Fontos dokumentumok
8.52261
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl dicarbonate
≥97.0% (GC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl pyrocarbonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
246-240-1
NACRES:
NA.22
Terméknév
Di-tert-butyl dicarbonate, Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
crystalline solid
öngyulladási hőmérséklet
460 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
bp
56-57 °C/0.7 hPa
mp
20-24 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 37 °C
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(C(C)(C)C)C(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Reagent for introduction of the Boc protecting group .
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): crystal to crystalline solid
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
98.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37 °C - closed cup