Fontos dokumentumok
8.51067
Sigma-Aldrich
mono-t-Butoxycarbonyl 1,5-diaminopentane toluenesulfonic acid salt
Novabiochem®
Szinonimák:
mono-t-Butoxycarbonyl 1,5-diaminopentane toluenesulfonic acid salt, Boc-NH(CH 2) 5NH 2 · nTosOH
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H22N2O2 · xC7H8O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.29 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: spacer
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C.N(CCCCCN)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H22N2O2.C7H8O3S/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-8,11H2,1-3H3,(H,12,13);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HIKFZTSCNAAZQN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diaminopentane monoprotected with acid-labile Boc protecting group.
Kapcsolódás
Replaces: 01-63-0073
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2